Learn More
Labconco™ CentriVap™ Strobe Light for CentriVap™ System
Enable user to view samples while rotor is spinning.
Marca: Labconco™ 7464300
656.46 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Mounting holster and hardware for attachment to the right side of the CentriVap concentrator
Descrizione
Enable user to view samples while rotor is spinning
- Makes samples appear to stand still while rotor is in motion and chamber is under vacuum
Specifica
Strobe Light | |
CentriVap™ centrifugal system | |
2 lb. | |
0.9 kg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto