Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Squibb Pear-Shaped Separatory Funnels with standard taper Stopper and Autoclavable PTFE Stockcock Plug
Supplied with a standard taper ground glass stopper and a totally autoclavable PTFE stopcock plug
6810.49 NOK - 14168.50 NOK
Specifications
Material Borosilicate Glass
Certifications/Compliance ASTM E1096, Type IV
Length (Metric) Stem 60mm
Stopper Material Glass
Product Type Squibb Separatory Funnel
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Capacity (Metric) Stopcock Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacity (Metric) Stopcock Quantity Price Quantity & Availability  
11737979
View Documents
DWK Life Sciences
KC29048T125
125 mL 2; PTFE 4 Case This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
11767979
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
KC29048T1000
1000 mL 4; PTFE 1 Case This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
  • Lower stems have inside diameter large enough so that a column of liquid will break with the stopcock closed, thereby giving a more complete separation and eliminating the necessity of emptying the funnel
  • Designed from ASTM™ Specifications E1096, Type 4 requirements
Specifikationer
Specifikationer
Borosilicate Glass
60mm
Squibb Separatory Funnel
ASTM E1096, Type IV
Glass
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.