Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Einwegröhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende und Beschriftungsfläche
Beschriftungsfläche aus beständiger weißer Keramik
483.00 € - 513.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Typ IV
Ausführungsart Glatt
Material Borosilikatglas
Markertyp Beschriftungsfläche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15298056
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45048-1075
10 mm 75 mm 4 ml
513.00 €
720 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
16274861
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45048-25150
25 mm 150 mm 55 mL
483.00 €
288 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschriftungsfläche aus beständiger weißer Keramik
  • Feuerpolierter oberer Rand
  • Einheitliche Wandstärke für maximale Wärmeübertragung und chemische Beständigkeit
  • Kulturröhrchen aus KG-33-Glas mit feuerpoliertem Oberrand und gleichmäßiger Wandstärke sorgen für maximale Wärmeübertragung und chemische Beständigkeit
  • Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E982, Typ I
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E982, Typ IV
Glatt
Borosilikatglas
Beschriftungsfläche
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt