Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached White Rubber Lined Caps
Packaged in corrugated trays with partitions
Brand:  DWK Life Sciences 60811D-6
 View more versions of this product
Product Code. 11842973
  • 3585.00 NOK / Pack of 144
Estimated Shipment: 23-07-2025
Explore more special offers
Description
  • Small case quantities
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
  • Attached closed top black phenolic closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
A
Clear
Borosilicate Glass
Screw
Phenolic
85 mm
Rubber
23 mm
24 mL
6.5 dr.
Screw Cap (Closed-top)
144/Cs.
Special Offers
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato