Learn More
Isopropanol, for HPLC, Fisher Chemical™
C3H8O, CAS Number-67-63-0, avantine, dimethylcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hydroxypropane, hartosol, isopropanol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, petrohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
77.60 - 237.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
MDL-nummer | 11674 |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC Name | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10284250
|
Fisher Chemical
P/7507/15 |
1 L | Amber Glass Bottle |
77.60
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10674732
|
Fisher Chemical
P/7507/17 |
2.5 L | Amber Glass Bottle |
237.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10641203
|
Fisher Chemical
P/7507/PB17 |
2.5 L | Plastic-coated Glass Bottle |
163.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
C3H8O, CAS Number-67-63-0, avantine, dimethylcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hydroxypropane, hartosol, isopropanol, sec-propyl alcohol, isopropyl alcohol, petrohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
Chemische identificatiekenmerken
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
11674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specificatie
7 | |
67-63-0 | |
81°C | |
C3H8O | |
43mmHg at 20°C | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 |
-89.5°C | |
Colorless | |
Liquid | |
11674 | |
2.27 mPaS at 20°C | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Propan-2-ol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Isopropanol