Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen™ EVOS™ FL Auto 2 Imaging System
Designed with advanced capabilities to simplify demanding cell-based imaging applications such as live-cell imaging, image tiling, and Z-stacking. Bring high performance right to your lab bench with the new Invitrogen™ EVOS™ FL Auto 2 Imaging System.
Marke:  Thermo Scientific™ AMAFD2000
Artikelnummer. 15736152
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Speed: scan a 96-well plate in 3 fluorescent channels in less than 5 minutes
  • Flexibility: customize the system with more than 20 user-changeable LED light cubes, dual cameras (monochrome and color), a variety of objectives ranging from 1.25x to 100x, and multiple vessel holders
  • Time-lapse live-cell imaging: option for precise control of temperature, humidity, and gases for normoxic or hypoxic conditions allows a wide range of biological studies under physiological conditions with an onstage incubator
  • Area view: move rapidly and seamlessly between low-magnification, single-field mode and high-magnification scan mode to easily define and capture the area of interest
  • Automation: time-saving features such as autofocus, rapid stage movement, and automated routines help reduce time to complete experiments, allowing high throughput, high data quality, and improved experimental reproducibility
  • Data analysis: optional advanced software package for quantitative and statistical analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Live Cell Imaging
EVOS Light Cubes, EVOS Onstage Incubator
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt