Learn More
Indium wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic™, 99.998+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11304028
Click to view available options
Quantity:
10 m
2.5 m
25 m
Form: Approx.0.36g/m
As solders, thermal fuses, fusible alloys, and in semiconductor industry in InAs and InSb forms
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-74-6
Molecular Formula In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
MDL Number MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifications
Color Silver-White
Appearance Silvery-white wire
Assay Percent Range >99.998% (Metals basis)
Quantity 10 m
Odor Odorless
Form Wire
Chemical Name or Material Indium
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis