Learn More
Indium rod, 2.54mm (0.10 in.) dia., 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11329348
Indium rod, 2.54mm (0.10 in.) dia., 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329348
5 x 30 cm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
30 cm
5 x 30 cm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Product Code. 11329348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043249.CE
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-74-6
Molecular Formula In
Molecular Weight (g/mol) 114.82
MDL Number MFCD00134048
InChI Key APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC Name indium
SMILES [In]
Specifica
Quantity 5 x 30 cm
Percent Purity 99.99%
Odor Odorless
Weight ≈0.37g/cm
Form Rod
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Indium rod, 2.54mm (0.10 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Indium rod, 2.54mm (0.10 in.) dia., 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato