Learn More
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Premion™, 99.995% (metals basis), Au 49% min, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11345627
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27988-77-8
Molecular Formula AuCl4H
Molecular Weight (g/mol) 339.77
MDL Number MFCD00149903
InChI Key RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Physical Form Crystalline
Quantity 1 g
Assay Percent Range 99.999% (metals basis), Au 49% min
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in ether.
Formula Weight 339.79 (anhydrous)
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Chemical Name or Material Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato