Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
Merk:  Cytiva SH30109.03IR
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12329862
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
FBS Replacement Serum
Sterile
Irradiated
≤ 10 EU/mL
≤ 20 mg/dL
HyClone™
USDA Inspected
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
United States
500 mL
Sequential-filtered, 100 nm
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
Typically less than 2 μg/mL
No
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Gevarenaanduiding
  • EUH210-Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Aanvullende informatie
  • UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 9.9 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.
  • UNKNOWN AQUATIC-Bevat 9.9% bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is.
SDS
Documentatie
Documentatie