Learn More
Cytiva Albumine sérique bovine (BSA) HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires grâce à l’albumine sérique bovine (BSA) HyClone™.
92.46CHF - 658.00CHF
Spécification
Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
Forme | Poudre |
Type de produit | BSA |
Stérilité | Non stérile |
Description
- pH 7,0
- Poudre lyophilisée
Spécification
Fabriqué au sein d’installations conformes aux BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Poudre | |
Non stérile | |
6,5 - 7,5 |
2° à 8°C | |
BSA | |
≤ 10 EU/mg | |
Qualité pour culture cellulaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit