Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human PDGFbb Protein
Codice prodotto. 16811426 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
  • Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Specifica
Gene ID (Entrez) 5155
Molecular Weight (g/mol) 29 to 32 kDa, homodimer, glycosylated
Quantity 100 μg
Species Human
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 10 mM HOAc containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Content And Storage Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Activity Typically ≤ 3 ng/mL EC50
Expression System Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade > 95%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato