Learn More
Proteintech™ Human Angiogenin ELISA Kit
Solid phase sandwich ELISA used to detect and quantify protein levels of endogenous angiogenin
Merk: Proteintech™ KE00112-96T
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Recognizes human angiogenin
- Angiogenin (ANG), an angiogenic ribonuclease, is a member of vertebrate-specific secreted RNase superfamily
- Identified as tumor angiogenic factor, related to growth and metastasis of tumors
- Proposed as permissive factor for angiogenesis induced by other angiogenic factors (VEGF, basic fibroblast growth factor, acidic fibroblast growth factor, epidermal growth factor)
- Increased angiogenin serum levels associated with incidence and severity of human tumors including HCC
Process:
- Antibody specific for angiogenin pre-coated onto microwells
- Angiogenin protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for angiogenin is added to detect captured angiogenin protein
- For signal development, Sterptravidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specificatie
BC020704 | |
2 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Double Antibody | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
<10% | |
Blue ice | |
4.5 hr. |
15.6 to 1000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Coated ELISA Kit | |
DAB | |
283 | |
Solid | |
<10% | |
-20°C to +4°C | |
P03950 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 96TEST Mouse PCSK9 ELISA Kit
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P330-De mond spoelen.
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine