Learn More
Hoefer™ Spacers for SE 600 Chroma, SE 600 Standard, or SE 400 Vertical Electrophoresis Units
Accessoireonderdelen voor SE 600 Chroma, SE 600-standaard, SE 400 verticale elektroforese-eenheden
Merk:  Hoefer™ SE6118-2-1.0
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12039827
  • 76.45 / 2 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ranges from 0.75 to 3.0 mm Thickness
  • 8, 16 and 24 cm in Length
  • 1 to 2 cm Width
  • 2 Pk.
Specificatie
Specificatie
SE 600 Chroma, SE 600-standaard, SE 400 verticale elektroforese-eenheid
1 x 16 cm x 1.0mm
0.03 inch
16 cm
Spacer
2/Pk.
0.1 cm
0.1 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie