Learn More
Hexanes, mixed isomers, (60+% n-hexane), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11303537
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92112-69-1
Molecular Formula C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL Number MFCD00009520
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Melting Point -95°C
Color Colorless
Density 0.67 g/mL
Boiling Point 65°C to 70°C
Quantity 4 x 1 L
Flash Point <-23°C (-9°F)
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.3795
UN Number UN1208
Solubility Information Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formula Weight 86.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (≥60% n-hexane)
Chemical Name or Material Hexanes, Mixed isomers
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato