Learn More
HDAC8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17548-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867454
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against full length HDAC8 of human origin.
In the intact cell, DNA closely associates with histones and other nuclear proteins to form chromatin. The remodeling of chromatin is believed to be a critical component of transcriptional regulation and a major source of this remodeling is brought about by the acetylation of nucleosomal histones. Acetylation of lysine residues in the amino terminal tail domain of histone results in an allosteric change in the nucleosomal conformation and an increased accessibility to transcription factors by DNA. Conversely, the deacetylation of histones is associated with transcriptional silencing. Several mammalian proteins have been identified as nuclear histone acetylases, including GCN5, PCAF (p300/CBP-associated factor), p300/CBP, HAT1 and the TFIID subunit TAF II p250. Mammalian HDAC8, isolated from human kidney, is a histone deacetylase that shares homology to other HDACs but has different tissue distribution. HDAC8 is localized to the nucleus and plays a role in the development of a broad range of tissues and in the etiology of cancer.
Spécification
Spécification
HDAC8
Polyclonal
Unconjugated
HDAC8
HD8, HDAC8, HDACL1, histone deacetylase 8, RPD3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
363481, 55869, 70315
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B1WC68, Q8VH37, Q9BY41
Hdac8
HDAC8 Fusion Protein Ag11696
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis