Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H200)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
Marque:  O&M 34186
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30274702
  • 2056.85 NOK / Pack of 120
Estimated Shipment: 16-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spécification
Spécification
Autoclavable
Blue
SMS Fabric (H200)
Yes
40 in.
40 in.
Sterilization Wrap
Meets NFPA Class 1
Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.)
Non-sterile
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
101 cm
101 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis