Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 100/N, Smooth Paper for Qualitative and Technical Analyses, Discs are commonly used for determination of sugar content.
Brand:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-240
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15962920
  • 377.87 NOK / Pack of 100
Kun null tilbage
Estimated Shipment: 16-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Made of refined pulp and cotton linters with > 95% alpha-cellulose content
  • Ash content < 0.1%
  • Wet strengthened
  • Disc format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
85 g/m2
Disc
30 sec.
100/Pk.
240 mm
Wet burst resistance: 80kPa
6 to 8 μm
100/N
0.18 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.