Learn More
Gold wire, 0.35mm (0.0138in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824733
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
500 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
500cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Form: Approx.1.82g/m | CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold
Colore Golden
Aspetto Gold colored wire
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Wire
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato