Learn More
Goat anti-Rabbit IgM mu heavy chain,Polyclonal Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB9406.2mL
3003.06 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Product Code. 16224680
  • 3125.00 NOK / 2mL
Specifications
Goat anti-Rabbit IgM mu heavy chain
Polyclonal
Goat anti-rabbit IgG recognizes rabbit IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.
Lyophilized from 20mM potassium phosphate, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% (w/v) sodium azide)
Rabbit IgM mu heavy chain
2 mL
No reaction was observed against rabbit IgG.
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 2mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Goat
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against rabbit IgM and rabbit serum.
Secondary
Rabbit
Lyophilized
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only