Learn More
Glycerin, 100 % auf pflanzlicher Basis, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzerin |
Flammpunkt | 199.00 °C |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Menge | 4 l |
Relative Dichte | 1 l = 1.26 kg |
Formelmasse | 92.1 |
Reinheit (%) | 100 % auf vegetabiler Basis |
Güte | USP |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur