Learn More
Macherey-Nagel™ GC Column CW Retention Gap
Brand:  Macherey-Nagel™ 723714.25
 View more versions of this product
Product Code. 10184651
  • 6780.00 NOK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 07-08-2025
Specifications
0.8 mm
0.53 mm
250°C
1 Each
GC Column Retention Gap
Solvents and Especially for Methanol and Water Analysis
25 m
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato