Learn More
Product Code | Brand | Gases Measured | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Gases Measured | Price | Quantity & Availability | |||||
12980840
![]() |
Gas Arc™
VAA05002 |
POA
Each |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12970820
![]() |
Gas Arc™
FBA07052 |
Fuel Gas |
POA
Each |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12900790
![]() |
Gas Arc™
RAN01021 |
Carbon Dioxide | |||||||
Description
- Regulators to BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 2503
- Two gauge single and multi stage
- Cylinder pressure up to 300bar
- Robust brass construction to meet industry requirements
- Tamper proof high flow safety relief valve
- Safety gauges to BS EN ISO 562
- Encapsulated valve design fitted with 316L sintered stainless steel filter
- Regulator outlet connection: 3/8 inch BSP
- Propane regulator is plugged
Spécification
Gas Regulator |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit