Learn More
Gadolinium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11339399
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100587-93-7
Molecular Formula C6H9GdO6
Molecular Weight (g/mol) 334.38
MDL Number MFCD00150116
InChI Key LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Boiling Point (decomposition)
Color White
Physical Form Crystals
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 334.39 (Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 1.611
Chemical Name or Material Gadolinium(III) acetate hydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis