Learn More
Liebherr™ GG 40XX-Series Static Freezers
Designed with drawers and shelves for optimum storage of frozen materials and samples. Liebherr™ GG 40XX-Series Static Freezers are large capacity freezers with electronic controls for stable temperatures. Options include a white or stainless steel exterior.
1502.82 - 1665.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) 348 L
Temperatuurbereik –14 tot –28 °C
Deurstijl SwingLine
No. of Doors 1
Scharnierzijde Right Interchangeable
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12587116
Bekijk documenten
Liebherr™
GG 4010
Wit Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11916229
Bekijk documenten
Liebherr™
GG 4010
Wit Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Freezer for storage of frozen samples
  • Adjustable temperature can be set to a precise level for maximum temperature stability
  • Digital display control panel with audible and visual open door and high-temperature alarms
  • Automatic freezing and rapid cooling after door opening with eco-friendly refrigerant
Constructed for durable, efficient operation
  • Premium-quality materials and first-rate workmanship for a long service life
  • Features optimized, high-performance components
  • Supplied with 3 wire baskets and 7 evaporator plate shelves
  • Reversible door with safety lock for safe storage of valuable goods
Specificatie
Specificatie
348 L
SwingLine
Right Interchangeable
7 Evaporator Plates
Wire Bin
Digital, External
Electronic
Manual
68D x 59.7W x 190H cm
Key Lock
220/240 V
75 w
R 290
–14 tot –28 °C
1
White Plastic
60 kg
3
No
Temperature alarm
48D x 45.7W x 168.6H cm
Compartments (7): 6 x 224 cm, 1 x 240 cm
1.5 A
50/60 Hz
1.176 kWh / 24 hr.
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie