Learn More
Furfuryl Alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10265440
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Packaging:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-00-0
Molecular Formula C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.1
MDL Number MFCD00003252
InChI Key XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC Name furan-2-ylmethanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Spécification
Melting Point -29°C
Color Yellow
Density 1.1300g/mL
Boiling Point 170°C
Flash Point 65°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4850 to 1.488
Quantity 2.5 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Merck Index 15, 4334
Specific Gravity 1.13
Solubility Information Solubility in water: miscible but unstable
Viscosity 5 mPa.s (25°C)
Formula Weight 98.1
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Furfuryl alcohol
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis