Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Frio Temp™ Verification Thermometer
To verify sample temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens with traceability to NIST
Brand:  H-B™ SP Scienceware™ B60200-0300
 View more versions of this product
Product Code. 13009162
  • 4036.61 NOK / Each
Estimated Shipment: 05-09-2025
Add to basket
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • These mercury free thermometers are individually calibrated and useful for verifying sample temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens
  • Filled bottle (included) mimics the sample
  • PFA coated thermometers contain glass and liquid in case of breakage; filled with organic liquid
  • Permanently fused markings and lead free glass
  • Individually serialized and made in the USA
Specifica
Specifica
Enviro-Safe Liquid
30, 40°C
Thermometer Calibration Report
190 mm
Black Organic Liquid
45°C
25/45°C
Incubators
0.1°C
60 mL
NIST
7.5 in.
PFA-coated, Glass
Incubator Verification Thermometer
25°C
Yes
±0.2°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato