Learn More
Liebherr™ Forced-Air Refrigerator
Use these refrigerators for general laboratory storage of temperature-sensitive pharmaceutical samples. Liebherr™ Forced-Air Refrigerators feature chromium-nickel steel grid shelves and chrome-nickel-steel interior containers.
Merk:  Liebherr™ GKPV 1490
Productcode. 15184239
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Stainless steel refrigerator
  • Double-glazed door with interchangeable hinges
  • Ergonomic handle
  • Adjustable stainless steel feet
  • Optical and acoustical warning signal
  • Electronic control system with clear type display
  • External digital temperature display
Specificatie
Specificatie
1427 L
R290
Stainless Steel door/lid
Stainless Steel
Stainless Steel
Automatic
2150 H x 1430 W x 830 D mm
61 in.
1240 mm
50 Hz
-2°C to +16°C
Self-closing
9
Chrome-Nickel-Steel interior containers
2 Years
GKPV1490
650 mm
1550 mm
220/240 V
197 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie