Learn More
fetuin-B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 18052-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fetuin family, part of the cystatin superfamily of cysteine protease inhibitors. Fetuins have been implicated in several diverse functions, including osteogenesis and bone resorption, regulation of the insulin and hepatocyte growth factor receptors, and response to systemic inflammation. This protein may be secreted by cells.Spezifikation
fetuin-B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
FETUB | |
16G2, FETUB, fetuin B, Fetuin like protein IRL685, Gugu, IRL685 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
26998, 59083, 83928 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
0.13 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q9QX79, Q9QXC1, Q9UGM5 | |
FETUB | |
fetuin-B Fusion Protein Ag12562 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur