Learn More
Ferroin Indicator Solution, Reagecon
BIOPHARMA
High-quality indicator solution produced from the highest quality raw materials and manufactured and tested under rigorous conditions.
Marca:  Reagecon PFS1
Codice prodotto. 11533132
  • 42.60CHF / 100mL
Spedizione stimata: 02-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
  • For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change is by far the most important method of end point detection, in such titrations.
  • A high quality indicator solution such as Reagecon's Ferroin Indicator Solution facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specifica
Specifica
Amber glass Winchester bottle
100 mL
Liquid
Titration and Analyte Color Change
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato