Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Get fast separation (in 5 to 15 minutes at 23  V/cm) of double-stranded DNA fragments in agarose gels. Premixed with Loading Dye for direct loading onto gel.
Marca:  Thermo Scientific™ SM1553
131.65 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10590841
  • 163.00CHF / 50µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GeneRuler Express DNA Ladder, ready-to-use, is designed for fast separation (in 5 to 15 minutes at 23 V/cm) of double-stranded DNA fragments in agarose gels (see Figure 1 and Table 1). The band pattern of express ladders is not affected by the composition of electrophoresis buffer, voltage, or gel percentage. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler Express DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading onto agarose gels.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye for sample DNA.
Highlights
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification 
  • Ideal for fast separation under a wide range of electrophoresis conditions 
  • Sharp bands 
  • Bright reference bands (given in red)
  • Can be directly loaded and are stable at room temperature for 6 months 
  • Supplied with loading dye for sample DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Yes
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
100 to 5000 bp
Sustainable packaging
50 μg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.