Learn More
FADS2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84 € - 351.27 €
Spezifikation
Antigen | FADS2 |
---|---|
Konzentration | 500 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30235100
|
Proteintech
28034-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30233602
|
Proteintech
28034-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The FADS2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FADS2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The FADS2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
FADS2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
D6D; DES6; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; TU13 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
500 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
9415 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts