Learn More
JULABO™ External Pt100 Sensor
Stainless steel external Pt100 sensor, for use with a wide variety of JULABO™ water baths, recirculating coolers, and refrigerated and heating circulators.
4000.00 NOK - 7295.00 NOK
Specifikationer
Description External Pt100 sensor
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Length (Metric) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Length (Metric) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10135260
missing translation for 'viewDocuments'
JULABO™
8981003
200 mm
4000.00 NOK
Each
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Bara null kvar
Estimated Shipment: 10-09-2025
Lägg i varukorgen
10208510
missing translation for 'viewDocuments'
JULABO™
8981006
20 mm
5640.00 NOK
Each
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Bara null kvar
Estimated Shipment: 10-09-2025
Lägg i varukorgen
10462101
missing translation for 'viewDocuments'
JULABO™
8981010
300 mm
4270.00 NOK
Each
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Bara null kvar
Estimated Shipment: 10-09-2025
Lägg i varukorgen
10214632
missing translation for 'viewDocuments'
JULABO™
8981013
600 mm
7295.00 NOK
Each
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Bara null kvar
Estimated Shipment: 27-08-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Stainless Steel sensor
  • Available with 1.5 or 3 m cable
  • For use with a wide variety of JULABO™ products:
    • Shaking Water Baths
    • Water Baths
    • Recirculating Coolers
    • Heating Circulators
    • Refrigerated Circulators
Specifikationer
Specifikationer
External Pt100 sensor
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.