Learn More
EXO1 Mouse, anti-Human, Clone: 2D11D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 68536-1-IG-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18049335
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The EXO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXO1. This antibody recognizes human antigen. The EXO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
EXO1
2D11D1
EXO1, EXOI, exonuclease 1, Exonuclease I, HEX1, hExo1, hExoI
150 μL
9156
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Western Blot, ELISA
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
150 kDa
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt