Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Product Code. p-7072963 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic keg
Plastic powder jar
Unit Size:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
C10H18N2Na2O10, CAS Number-6381-92-6, 5kg, White, 372.23g/mol, 252 deg.C, 150037, Plastic keg, 4 to 6, Solid
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Molecular Formula C10H18N2Na2O10
Molecular Weight (g/mol) 372.24
MDL Number 150037
InChI Key OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 252°C
Color White
pH 4 to 6
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Formula Weight 372.23g/mol
Packaging Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H373-May cause damage to organs.
Sicherheitshinweis
  • P304-IF INHALED:Call a POISON CENTER/doctor if you feelunwell..,IF INHALED:Call a POISON CENTER/doctor if you feelunwell..
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.,Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt