Learn More
Ethyl alpha,4-dibromphenylacetat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7030349
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 77143-76-1 | C10H10Br2O2 | 321.996 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77143-76-1
Summenformel C10H10Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 321.996
MDL-Nummer MFCD09953497
InChI-Schlüssel PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester
PubChem CID 12754876
IUPAC-Name ethyl-2-brom-2-(4-bromphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate
Dichte 1.642
Siedepunkt 140°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.571
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 321.99
Reinheit (%) ≥97%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt