Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Ph.
Codice prodotto. p-125808 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Erythromycin is a macrolide antibiotic that works by binding the 50S ribosomal subunit and inhibiting polypeptide formation
  • Erythromycin was isolated from Saccharopolyspora erythraea
Applications
  • Erythromycin can be used to disrupt the growth of gram-positive and gram-negative bacteria
  • Erythromycin has been shown to have motor effects in the gastrointestinal system and can be used for laboratory research on migrating motor complex activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 114-07-8
Formula molecolare C37H67NO13
Molecular Weight (g/mol) 733.94
Numero MDL MFCD00084654
InChI Key ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Erythromycin
Tipo (-)-Erythromycin
Forma fisica Powder or Crystals
Punto di fusione 138.0°C to 140.0°C
Spettro a infrarossi Authentic (Identification A)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol)
Acqua 6.5% max. (K.F.)
Colore Colorless or White or Yellow
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Peso formulazione 733.94
Percent Purity 93.0 to 102.0% (sum of erythromycin A, B and C, on anhydrous substance); 5.0% max. erythromycin B and erythromycin C)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato