Learn More
Erbium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309237
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Erbium(III) sulfate octahydrate is used as a colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. High purity Erbium Sulfate is applied as dopant in making optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10031-52-4
MDL Number MFCD00149696
Synonym erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Especificaciones
Melting Point (decomposition)
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 766.82 (622.70 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.205 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Erbium(III) sulfate octahydrate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado