Learn More
Eppendorf™ Vis Cuvettes
Disposable cuvettes made of clear plastic with a light transmission of 300 nm to 900 nm. The Vis cuvettes are the ideal tool for applications outside of the UV range, for example, colorimetric protein assays (Bradford, Lowry, etc.), determining of the optical density of bacterial cultures (OD 600 methods), kinetic, and fluorescence measurements.
Brand:  Eppendorf™ 0030079353
1810.00 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15234566
  • 1817.24 NOK / Pack of 1000
Only null left
Estimated Shipment: 22-09-2025
Description
  • Two different cuvette sizes (semi-micro and macro) for a wide variety of volumes and applications
  • Disposable cuvettes made of clear plastic with a light transmission of 300 nm to 900 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Semi-micro Vis Cuvette
Plastic
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato