Learn More
Greiner Bio-One Easyload Pipette Tip Refill System, Sterile
Stacked refill system with rack suitable for refilling pipette tip boxes.
294.78 - 427.38
Specificatie
Steriliteit Sterile
Autoclaveerbaar Autoclavable
Sterilisatiemethode Irradiation
Voor eenmalig gebruik Single-use
Graduated Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11709482
Bekijk documenten
Greiner Bio-One
741061
200 μL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11769472
Bekijk documenten
Greiner Bio-One
741040
1000 μL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Simple, time- and space-saving refill system for standard pipette tips.
  • Autoclavable racks.
  • Stackable racks.
  • Color-coded boxes.
  • Positioning guides make it easier to place refill units on the racks.
  • Design of rack interior increases stability during autoclaving and when pipette tips are bein used with multi-channel pipettes.
  • Graduated
  • Sterile
  • For single use only
  • Polypropylene construction
  • Free of heavy metal
Specificatie
Specificatie
Sterile
Irradiation
Yes
Polypropylene
Autoclavable
Single-use
EasyLoad
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie