Learn More
DWK Life Sciences Flacon pour microbiologie DURAN™, col large non rodé
Flacons de culture avec col large à utiliser avec bouchons en caoutchouc
Marque: DWK Life Sciences 211814409
Description
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™, et conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et sont dotés d’un large col conique non rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc. Convient à l’autoclavage à 121 ou 134°C ou à la stérilisation à la chaleur sèche.
- Col large pour bouchons en caoutchouc
- Col large facilitant le remplissage et le nettoyage
- Code de reconstitution
- Impression blanche thermique très résistante
- Autoclavables à 121°C ou 134°C
- Fourni sans bouchon
Spécification
500 ml | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Autoclavable |
Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture | |
10/boîte | |
86 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.