Learn More
Biochrom Disposable Visible/UV Cuvette
For use with UV-Visible spectrophotometers.
Marca:  Biochrom 80-3000-81
175.75 CHF valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24117" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10688095
  • 185.00CHF / pezzi 100
Genomics Powerhouse
Usa il codice promozionale 24117 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cella monouso per spettrofotometria visibile e UV
  • Cammino ottico: 10 mm
Specifica
Specifica
Cuvetta UV/visibile
70 μL
Confezione da 100
Spettrofotometro GeneQuant 1300 Visibile/UV
Plastica UV
10 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato