Learn More
Fisherbrand™ Disposable Microscope Slides
Durable plastic microscope slides.
14.56
Specificatie
Materiaal Plastic
Precleaned Yes
Lengte (metrisch) 75 mm
Breedte (metrisch) 25 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16505804
Bekijk documenten
Fisherbrand™
S67112A
144/Pk.
14.56
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Durable plastic microscope slides.
  • Precleaned and packed per dozen
  • Size: 3 × 1 in. (7.6 × 2.5cm)
Specificatie
Specificatie
Plastic
Yes
75 mm
25 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie