Learn More
Seringue jetable en deux parties Luer-Slip
L’application sûre des médicaments est assurée par la haute qualité de ces aiguilles. Les seringues à deux parties jetables Luer-Slip Henke Sass Wolf Hswtrade; sont conçues pour une manipulation par l’utilisateur optimisée afin d’assurer la sécurité du patient.
6.54CHF
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes DIN, EN, ISO et FDA, système de gestion de la qualité certifié selon la norme ISO 13485:2003 / AC 2007, marquage CE |
Matériau | Polypropylene |
Couleur | Corps transparent |
Description | Échelle résistante aux bavures |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10212521
![]() |
Henke Sass Wolf Hsw
HSW4050000DO |
5 à 6 ml |
6.54CHF
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
ulliTailles disponibles : 1 à 50 ml (60 ml)/liliCorps très transparent, étanche et avec un flux régulier/liliPas de caoutchouc, de styrène ou de DEHP/liliSans latex ni huile de silicone/liliApyrogènes, sans PVC, non toxique/liliConditionnement dans des blisters individuels, stériles/liliVotre premier choix pour une seringue inerte/liliPosition définie du piston au niveau du volume ldquo;0rdquo; pour sentir lorsque le piston est complètement inséré/liliLDS : pas d’espace mort pour la seringue de 1 ml/liliGraduation étendue pour une plus large gamme d’applications/liliArrêt de sécurité positif pour éviter les déversements accidentels/lili1 à 20 ml (24 ml) également disponibles avec une aiguille sous emballage/lili2 à 20 ml disponible en seringue orale avec un piston violet/lili2 ml à 50 ml (60 ml) également disponibles avec Luer-Lock/lili30 ml et 50 ml également disponibles avec une pointe de cathéter/liliToutes les tailles sont disponibles en version non stérile (en vrac) sur demande/li/ulSpécification
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Échelle résistante aux bavures | |
Seringue en 2 parties Luer-Slip | |
100/boîte | |
Oui |
Normes DIN, EN, ISO et FDA, système de gestion de la qualité certifié selon la norme ISO 13485:2003 / AC 2007, marquage CE | |
Corps transparent | |
Oui | |
Oui | |
Luer Slip | |
Stérile |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.