Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ IntraEND™ Disposable Micropipets
Bestaat uit wegwerpglas zonder ringmarkering. BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™-micropipetten voor eenmalig gebruik voldoen aan DIN ISO 7550 en CE-markering volgens IVD-richtlijn 98/79. Volume wordt gedefinieerd door eind-tot-eindvulling. Volumes van meer dan 5 μl hebben een DE-M-markering.
69.20 - 77.15
Specificatie
Nauwkeurigheid | ≤±0.5% |
---|---|
Kalibratie | To Contain |
Certificeringen/conformiteit | DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE |
Materiaal | Glass |
Aantal | 250 per pak |
Productcode | Merk | Volume (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Volume (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11844060
|
BRAND™
709103 |
2μ l | 32 mm | ||||||
11854060
|
BRAND™
709107 |
5μ l | 32 mm | ||||||
11864060
|
BRAND™
709109 |
10 μL | 32 mm | ||||||
11874060
|
BRAND™
709118 |
20μ l | 32 mm |
N/A
|
N/A | ||||
15282599
|
BRAND™
709133 |
50 μL | 32 mm | ||||||
11884060
|
BRAND™
709144 |
100μ l | 61 mm | ||||||
10008680
|
BRAND™
709122 |
25 μL | 32 mm | ||||||
Beschrijving
- Bestaat uit wegwerpglas zonder ringmarkeringen.
- Conform DIN ISO 7550.
- CE-markering in overeenstemming met IVD-richtlijn 98/79
- Gekalibreerd voor 'te bevatten’ (TC (To Contain), In).
- Volume wordt gedefinieerd door het vullen van eind tot eind
- Volumes groter dan 5 μl beschikken over een DE-M-markering.
Specificatie
≤±0.5% | |
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE | |
250 per pak |
To Contain | |
Glass | |
Ja |