Learn More
ATAGO™ Digital pH Meter DPH-2
Digital pH Meter DPH-2 is extremely easy to use. It has a compact, portable design and is water resistant (IP67), so it can be cleaned under running water and submersed without any negative effects. With ATC, the DPH-2 is perfect for many different applications.
Brand: ATAGO™ 4320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Easy to use
- Compact and portable
- IP67 water resistant
- Automatic Temperature Compensation mechanism that function from 0°C to 50°C.
- Applications include food and beverage production control, brewing and fermentation, soil and hydroponics, cutting oils, alkali washing liquids and other soluble solutions
Spezifikation
±0.1 | |
0 to 14 | |
DPH-2 | |
0.1 pH |
Food and Beverage Production Control, Brewing and Fermentation, Soil and Hydroponics, Cutting Oils, Alkali Washing Liquids, and Other Soluble Solutions | |
IP67 | |
LR44 Watch Battery (x4) | |
0.0°C to 50.0°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur