Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermocouple Thermometers
Perfect for the lab to production floor.
148.00 - 215.00
Specificatie
Voor eenmalig gebruik Reusable
Hoogte (Engels) 1 in.
Hoogte (metrisch) 2.6 cm
Lengte (metrisch) 178 mm
Materiaal Plastic
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Model Sondetype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Model Sondetype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15860056
Bekijk documenten
Digi-Sense™
20250-91
Not data logging Single input
148.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15870056
Bekijk documenten
Digi-Sense™
20250-92
Data logging 2 input
215.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Reliable measurements, guaranteed!
  • NIST-traceable certificate included
  • Heavy duty construction to protect against knocks and jars.
  • Super lager LCD for easy viewing of data
  • Accepts a wide variety of probes
  • Min, Max, and Avg readings, for quick analysis of the object
  • Electronic Offset function allows compensation of probe errors
Note: Thermometer Probe is not included; must be purchased separately.
Warranty
2 Years
Specificatie
Specificatie
Reusable
2.6 cm
Plastic
0.1°F (0.1°C) from -148 to 1832°F (-99.9 to 999.9°C); 1°F (1°C) outside range
None
2500°F
-328°F
-328°F to +2501°F
NIST-traceable
9V
Backlit LCD
1 in.
178 mm
<1 sec.
2.25 in.
7 in.
1372°C
-200°C
-200°C to +1372°C
Type-J/K/T Thermocouple Probes
±1% of reading 1.8°F (1°C) below -148°F (-99.9°C); ±1% of reading 0.9°F (0.5°C) above -148°F (-99.9°C)
5.7 cm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie