Learn More
DDB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | DDB2 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16806823
|
Proteintech
10431-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16896813
|
Proteintech
10431-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Damaged DNA binding protein (DDB) is a heterodimer composed of two subunits, p127 and p48, which are designated DDB1 and DDB2, respectively. The DDB heterodimer is involved in repairing DNA damaged by ultraviolet light. Specifically, DDB, also designated UV-damaged DNA binding protein (UV-DDB), xeroderma pigmentosum group E binding factor (XPE-BF) and hepatitis B virus X-associated protein 1 (XAP-1), binds to damaged cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs). Mutations in the DDB2 gene are implicated as causes of xeroderma pigmentosum group E, an autosomal recessive disease in which patients are defective in nucleotide excision DNA repair. XPE is characterized by hypersensitivity of the skin to sunlight with a high frequency of skin cancer as well as neurologic abnormalities. The hepatitis B virus (HBV) X protein interacts with DDB1, which may mediate HBx transactivation.Spezifikation
DDB2 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q92466, Q99J79 | |
100362121, 107986, 1643 | |
DDB2 Fusion Protein Ag0691 | |
Primary | |
-20°C | |
DDB2 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DDB p48 subunit, DDB2, DDBB, DNA damage binding protein 2, UV DDB 2, UV DDB2 | |
DDB2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts