Learn More
Agilent BioTek Cytation 7 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung
GREENER_CHOICE
Das Cytation 7 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät kombiniert die automatisierte digitale aufrecht stehende und invertierte Widefeld-Mikroskopie mit der konventionellen Multimode-Mikrotiterplattenmessung in einem einzigartigen, patentierten Design.
Marke:  Agilent BioTek CYT7UMW-SN
 View more versions of this product
Product Code. 17247979
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Das Cytation 7 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung kombiniert die automatisierte digitale aufrecht stehende und invertierte Weitfeld-Mikroskopie mit der konventionellen Multimode-Mikrotiterplattenmessung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Cytation 7 umfasst kontinuierlich variable Bandpassmonochromatoren für unübertroffene Vielseitigkeit und Leistung für allgemeine Anwendungen mit Multifunktions-Plattenlesergeräten.
Das Inversmikroskopiemodul ermöglicht die Probenvisualisierung, und das Modul für die aufrechte Mikroskopie mit reflektierter Lichtbildgebung ermöglicht noch mehr Anwendungen einschließlich ELISpot und schneller Objektträgerabtastung. Das Cytation 7 wird von der Gen5-Software gesteuert, die Anwenderfreundlichkeit mit leistungsstarken Verarbeitungs- und Analysefunktionen kombiniert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Automatisches Mikroskop-/Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
< 1 % von 0 bis 3 AD
Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorption
Aufrechtes Mikroskop mit 1x- bis 8x-Vergrößerung; invertiertes Fluoreszenzmikroskop mit WFOV-Kamera (Wide Field of View) (bis zu 60x-Vergrößerung); Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorptions-Mikrotiterplatten-Detektion
2 Spritzenpumpen
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans
Lumineszenz 300 bis 700 nm; Absorption 230 bis 999 nm, 1-nm-Schritte
Xenon-Blitz
96-Wells: 11 s; 384-Wells: 22 Sekunden
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
100/240 V
Linear, orbital, doppelt orbital
Fluorescein 2,5 pM (0,25 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – oben Fluorescein 4 pM (0,4 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – unten; Lumineszenz 20 amol ATP (Flash)
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
CYT7UMW.
Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten
4 nm (230 bis 285 nm), 8 nm (gt;285 nm)
Vierfach-Monochromatoren (oben/unten)
0,0001 OD
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,5 °C bei 37 °C)
50/60 Hz