Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Merk:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06001479
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11502194
  • 679.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
DURAN™ Tubing
Borosilicate Glass, Duran Glass
Laboratory Flange 150
Cylindrical
160 mm
4 L
335 mm
Reaction vessel
Round
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie